(±)-2-Methyltetrahydrofuran, anhydrous stabilised for grignard-reaction
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
392380025 392380010 392380100 392382500
ACRO392380025EA 3320 DKK
ACRO392380025 ACRO392380010 ACRO392380100 ACRO392382500
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, anhydrous stabilised for grignard-reaction
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Formel: C₅H₁₀O
Kogepunkt: 78…80 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –136 °C
Massefylde: 0,86 g/cm³
Flammepunkt: –11 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005367
CAS-nummer: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN nummer: 2536
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT