Nicotinamid-adenin dinucleotid (oxideret form)
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Nadide, NAD+, Nicotinamide adenine dinucleotide, oxidized
30311.02 30311.04
SERA30311.02EA 253.59 DKK
SERA30311.02 SERA30311.04
Nicotinamid-adenin dinucleotid (oxideret form)
Nicotinamid-adenin dinucleotid (oxideret form)
Formel: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Molekylvægt: 663.43 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00036253
CAS-nummer: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 13,06370