Benzalkoniumchlorid 50% i vandigopløsning til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14858.1000 8.14858.5000
8.14858.1000EA 673 DKK
8.14858.1000 8.14858.5000
Benzalkoniumchlorid 50% i vandigopløsning til syntese, Sigma-Aldrich®
Benzalkoniumchlorid
Formel: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00145757
CAS-nummer: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
UN nummer: 1760
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -5 °C
Boiling Point 100 °C
Flash Point 160 - 170 °C
Density 0.978 - 0.988 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Benzalkonium chloride (50% aqueous solution)