Zinkchlorid, anhydrous, Reagent Grade
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
N882-100GEA 913 DKK
N882-100G N882-500G
Zinkchlorid, anhydrous, Reagent Grade
Zinkchlorid
Formel: ZnCl₂
Kogepunkt: 732 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 283 °C
Massefylde: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011295
CAS-nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN nummer: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Ammonium (NH₄) <0.5%
Nitrate (NO₃) <0.003%
Sulphate (SO₄) <0.05 %
Zinc Chloride (ZnCl₂) >98%
Zinc Oxide (ZnO) 0.6 - 0.7%