Sølv ≥99.9% (metals basis), nanopowder APS 20-40 nm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
45509.06
45509.14
45509.06EA
3100
DKK
45509.06
45509.14
Sølv ≥99.9% (metals basis), nanopowder APS 20-40 nm
Sølv
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Molecular Formula: Ag
Physical Form: No Oxide layer
Odour: Characteristic
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003397
Formel:
Ag Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS-nummer: 7440-22-4 EINECS: 232-033-3 UN nummer: 3077 ADR: 9,III |