N-Hydroxysuccinimid
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione, NHS, HOSu
8.51056.0100 8.51056.0025
01-62-0009-100EA 1040 DKK
01-62-0009-100 01-62-0009-25
N-Hydroxysuccinimid
N-Hydroxysuccinimid
Formel: C₄H₅NO₃
Molekylvægt: 115.09 g/mol
Kogepunkt: 363
Smeltepunkt: 93…95 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005516
CAS-nummer: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3