Guanosine
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
24270.02 24270.03
SERA24270.02EA 0 DKK
SERA24270.02 SERA24270.03
Guanosine
Guanosine
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010182
CAS-nummer: 118-00-3
EINECS: 204-227-8