AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride), Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
MQ100
1.24839.0100 1.24839.0500
1.24839.0100EA 573 DKK
1.24839.0100 1.24839.0500
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride), Sigma-Aldrich®
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Formel: C₈H₁₁ClFNO₂S
Molekylvægt: 239.69 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00132962
CAS-nummer: 30827-99-7
UN nummer: 3261