AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride), Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
101500-1 101500-100 101500-50 101500-500
101500-1EA 11740 DKK
101500-1 101500.100 101500-50 101500.500
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride), Millipore®
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Formel: C₈H₁₁ClFNO₂S
Molekylvægt: 239.69 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00132962
CAS-nummer: 30827-99-7
UN nummer: 3261
ADR: 8 II