AMPSO sodium salt
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7014.1 7014.2
ROTH7014.1EA 0 DKK
ROTH7014.1 ROTH7014.2
AMPSO sodium salt
AMPSO sodium salt
Formel: C₇H₁₆NNaO₅S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067500
CAS-nummer: 102029-60-7