(R)-(+)-Dimethylmalat til syntese
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8.18523.0001 8.18523.0005
8.18523.0001EA 0 DKK
8.18523.0001 8.18523.0005
(R)-(+)-Dimethylmalat til syntese
(R)-(+)-Dimethylmalat
Formel: C₆H₁₀O₅
MDL Number: MFCD00066216
CAS-nummer: 70681-41-3