3,3-Dimethylglutaric anhydride 97
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,4-Dimethyldihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
B25286.06 B25286.14
B25286.06EA 473 DKK
B25286.06 B25286.14
3,3-Dimethylglutaric anhydride 97
3,3-Dimethylglutaric anhydride
Purity: 97% CAS No.: 4160-82-1 Molecular Formula: C7H10O3 Formula Weight: 142.15 Melting Point: 122-126° Boiling Point: 181°/25mm MDL No.: MFCD00006684
Formel: C₇H₁₀O₃
Molekylvægt: 142.15 g/mol
Kogepunkt: 181 °C (25 mmHg)
Smeltepunkt: 122…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006684
CAS-nummer: 4160-82-1
EINECS: 223-998-1