N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14), Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulphonate, Tetradecyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner Salt
693017-100 693017-25 693017-5 693017-500GM
693017-100EA 25090 DKK
693017-100 693017-25 693017-5 693017-500GM
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14), Millipore®
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
Formel: C₁₉H₄₁NO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036910
CAS-nummer: 14933-09-6
EINECS: 239-003-9