N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: sulphobetaine-12, 3-(Dodecyldimethylammonio)propane-1-sulphonate, N-Dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate
20761.02 20761.03
SERA20761.02EA 0 DKK
SERA20761.02 SERA20761.03
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Formel: C₁₇H₃₇NO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036909
CAS-nummer: 14933-08-5
EINECS: 239-002-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II