N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12), Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: sulphobetaine-12, 3-(Dodecyldimethylammonio)propane-1-sulphonate, N-Dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate
693015-25 693015-5 693015-1KG
693015-25EA 7930 DKK
693015-25 693015-5 693015-1KG
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12), Millipore®
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Formel: C₁₇H₃₇NO₃S
Molekylvægt: 335.55 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036909
CAS-nummer: 14933-08-5
EINECS: 239-002-3
UN nummer: 3261
ADR: 8 II