N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10)
Leverandør: G Biosciences
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
DG054
DG055
DG054EA
1120
DKK
DG054
DG055
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10)
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10)
Formel:
C₁₅H₃₃NO₃S Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00036908 CAS-nummer: 15163-36-7 |