1-Brom-3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-2-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43874.0010 8.43874.0050
8.43874.0010EA 904 DKK
8.43874.0010 8.43874.0050
1-Brom-3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Brom-3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzen
Formel: C₇H₃BrF₄O
Molekylvægt: 259.00 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861132
CAS-nummer: 105529-58-6
EINECS: 430-850-1
UN nummer: 3082
ADR: 9 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.0288 g/l (20 °C)
Molar Mass 259 g/mol
Boiling Point 171 °C (994.5 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (25 °C)
Flash Point 69 °C
Density 1.63 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 630 °C
Hill Formula C7H3BrF4O