3-Fluor-4-methoxybenzylbromid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methoxybenzene
H26116.MD
H26116.03
H26116.MDEA
565
DKK
H26116.MD
H26116.03
3-Fluor-4-methoxybenzylbromid ≥98%
3-Fluor-4-methoxybenzylbromid
Purity: 98%
CAS No.: 331-61-3
Molecular Formula: C8H8BrFO
Formula Weight: 219.05
Odour: Pungent
Melting Point: 44-46°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00671768
Formel:
C₈H₈BrFO Smeltepunkt: 44…46 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00671768 CAS-nummer: 331-61-3 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |