3,5-Difluor-4-methoxybenzylbromid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26526.03 H26526.06
H26526.03EA 1160 DKK
H26526.03 H26526.06
3,5-Difluor-4-methoxybenzylbromid ≥97%
3,5-Difluor-4-methoxybenzylbromid
Purity: 97% CAS No.: 706786-42-7 Molecular Formula: C8H7BrF2O Formula Weight: 237.04 Melting Point: 39-42° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD04115916
Formel: C₈H₇BrF₂O
Molekylvægt: 237.04 g/mol
Smeltepunkt: 39…42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115916
CAS-nummer: 706786-42-7
UN nummer: 3261
ADR: 8 II