Svovlsyre 95-98% ACS
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
0499-100MLEA 435 DKK
0499-100ML 0499-500ML
Svovlsyre 95-98% ACS
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Kogepunkt: ∼335 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 3 °C
Massefylde: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Ammonium <0.0002%
Arsenic ≤0.01 ppm
Chloride ≤0.00002%
Colour (APHA) ≤10
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0001%
Iron ≤0.00002%
Mercury ≤5 ppb
Nitrate ≤0.00005%
Purity 95 – 98%
Residue on Ignition ≤0.0005%
Substances Reducing Permanganate ≤0.0002%