Hand cleansing pastes, Super Plum
Leverandør: Plum Safety
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1043 1018 1015
PLUM1043EA 1030 DKK
PLUM1043 115-1369 115-1368
Hand cleansing pastes, Super Plum
Hudpleje Sæber og huden rensemidler
Mild hand cleansing paste based on vegetable oils. Effectively but gently removes oil, oily dirt, printing inks and other ordinary dirt.
  • Without solvents
  • To be applied on wet hands
  • For dispenser systems MP2000
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904