Hand cleansing pastes, Profi
Leverandør: Plum Safety
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0918 0915
115-1367EA 62.6 DKK
115-1367 PLUM0915
Hand cleansing pastes, Profi
Hudpleje Sæber og huden rensemidler
Super effective hand cleansing paste. Removes even the toughest dirt such as diesel and hydraulic oil, oil mixed with soot, metal dust and other sticky mixed dirt.
  • To be applied on wet hands
  • For dispenser systems MP2000
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904