Tetracyclin, HCl
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
35866.01 35866.02
SERA35866.01EA 156.63 DKK
SERA35866.01 SERA35866.02
Tetracyclin, HCl
Tetracyclin, HCl
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Molekylvægt: 480.9 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078142
CAS-nummer: 64-75-5
EINECS: 200-593-8