Tetracyclin, HCl
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
0237.1 0237.2 0237.3
ROTH0237.1EA 0 DKK
ROTH0237.1 ROTH0237.2 ROTH0237.3
Tetracyclin, HCl
Tetracyclin, HCl
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Molekylvægt: 480.9 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078142
CAS-nummer: 64-75-5
EINECS: 200-593-8