tert-Butylisocyanid ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B1274-25ML B1274-5ML
TCIAB1274-25MLEA 2890 DKK
TCIAB1274-25ML TCIAB1274-5ML
tert-Butylisocyanid ≥95.0% (by GC)
tert-Butylisocyanid
Formel: C₅H₉N
Kogepunkt: 92°C
Flammepunkt: -2°C
MDL Number: MFCD00000002
CAS-nummer: 7188-38-7
EINECS: 230-553-5
UN nummer: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=191732fc6cb96254441e7b808acd4be3c82c9901&vid=191732fc6cb96254441e7b808acd4be3c82c9901&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %