tert-Butylisocyanid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
403600010 403600050
ACRO403600010EA 379 DKK
ACRO403600010 ACRO403600050
tert-Butylisocyanid 97%
tert-Butylisocyanid
Formel: C₅H₉N
Kogepunkt: 91 °C
Massefylde: 0,73 g/cm³
Flammepunkt: –2 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000002
CAS-nummer: 7188-38-7
EINECS: 230-553-5
UN nummer: 1992
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3740 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %