Kanamycinsulfat
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Kanamycin A, Kanamycin Monosulphate, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Aminomethyl)-6-(((1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol sulphate
26899.01 26899.02 26899.03
SERA26899.01EA 0 DKK
SERA26899.01 SERA26899.02 SERA26899.03
Kanamycinsulfat
Kanamycin sulphate
Formel: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Molekylvægt: 582.6 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070253
CAS-nummer: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9