Hygromycin B, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
400051-1 400051-5
400051-1EA 2730 DKK
400051-1 400051-5
Hygromycin B, Millipore®
Hygromycin B
Formel: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06795479
CAS-nummer: 31282-04-9
EINECS: 250-545-5
UN nummer: 3462
ADR: 6.1,I