Ampicillin, natriumsalt 91.0-102.0%, BioChemica®
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A0839.0010 A0839.0025 A0839.0100
A0839.0010EA 469 DKK
A0839.0010 A0839.0025 A0839.0100
Ampicillin, natriumsalt 91.0-102.0%, BioChemica®
Ampicillin, natriumsalt
Formel: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Smeltepunkt: 212…215 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00064313
CAS-nummer: 69-52-3
EINECS: 200-708-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (HPLC) 91.0 - 102.0 %
α20°C/D; 0.2 %, H2O +258° - +287°
pH (10 %; H2O; 20°C) 8.0 - 10.0
Heavy metals max. 0.002 %
Water (K.F.) max. 2 %