6-Amino-1,4-benzodioxan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-amine, 1,4-Benzodioxan-6-amine
L01421.06 L01421.14 L01421.22
L01421.06EA 379 DKK
L01421.06 L01421.14 L01421.22
6-Amino-1,4-benzodioxan 99%
6-Amino-1,4-benzodioxan
Purity: 99% CAS No.: 22013-33-8 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5990 Melting Point: 26-30° Boiling Point: 116-118°/3mm Beilstein Reference: 6447 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006824
Formel: C₈H₉NO₂
Kogepunkt: 116…118 °C (3 mmHg)
Smeltepunkt: 26…30 °C
Massefylde: 1,231
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006824
CAS-nummer: 22013-33-8
EINECS: 244-718-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III