Hygromycin B 50 mg/ml i vandigopløsning
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CP12.2 CP12.1
ROTHCP12.2EA 1604.79 DKK
ROTHCP12.2 ROTHCP12.1
Hygromycin B 50 mg/ml i vandigopløsning
Hygromycin B
Formel: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
MDL Number: MFCD06795479
CAS-nummer: 31282-04-9
ADR: 6.1,II