(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
(S)-BINOL, (S)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol, (S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
70052-1
70052-5
CAYM70052-1EA
552
DKK
CAYM70052-1
CAYM70052-5
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formel:
C₂₀H₁₄O₂ |
MDL Number:
MFCD00004068 CAS-nummer: 18531-99-2 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |