S-Isopropylisothiouroniumbromid
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
81290-100
81290-50
81290-500
CAYM81290-100EA
1280
DKK
CAYM81290-100
CAYM81290-50
CAYM81290-500
S-Isopropylisothiouroniumbromid
S-Isopropylisothiouroniumbromid
Formel:
C₄H₁₁BrN₂S |
CAS-nummer:
57200-31-4 |