4-(2-Thienyl)smørsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Thiophen-2-yl)butanoic acid
L07563.03 L07563.06
L07563.03EA 344 DKK
L07563.03 L07563.06
4-(2-Thienyl)smørsyre ≥98%
4-(2-Thienyl)smørsyre
Purity: 98% CAS No.: 4653-11-6 Molecular Formula: C8H10O2S Formula Weight: 170.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5320 Boiling Point: 122°/0.3mm Beilstein Reference: 127982 MDL No.: MFCD00005463
Formel: C₈H₁₀O₂S
Molekylvægt: 170.23 g/mol
Kogepunkt: 122 °C (0.3 mmHg)
Massefylde: 1.169
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005463
CAS-nummer: 4653-11-6
EINECS: 225-090-0