2-Thienylacetylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Thiopheneacetyl chloride, Thiophene-2-acetyl chloride
L09323.06
L09323.14
L09323.06EA
354
DKK
L09323.06
L09323.14
2-Thienylacetylchlorid ≥98%
2-Thienylacetylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 39098-97-0
Molecular Formula: C6H5ClOS
Formula Weight: 160.62
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5513
Boiling Point: 131-132°/90mm
Beilstein Reference: 114547
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00005456
Formel:
C₆H₅ClOS Kogepunkt: 131…132 °C (90 mmHg) Massefylde: 1,303 Flammepunkt: 101 °C (213 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00005456 CAS-nummer: 39098-97-0 EINECS: 254-290-0 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |