Cyanamid ≥98% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L03744.06 L03744.14 L03744.22
L03744.06EA 390 DKK
L03744.06 L03744.14 L03744.22
Cyanamid ≥98% stabilised
Cyanamide
Stabilized
Purity: 98+% CAS No.: 420-04-2 Molecular Formula: CH2N2 Formula Weight: 42.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 141°(285°F) Odour: Odourless pH: 3.5-4.2 Melting Point: 43-47° Boiling Point: 132-138°/12mm Beilstein Reference: 1732569 Merck Reference: 14,2684 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00007572
Formel: CH₂N₂
Molekylvægt: 42.04 g/mol
Kogepunkt: 132…138 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 43…47 °C
Massefylde: 1.282
Flammepunkt: 141 °C (285 °F)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007572
CAS-nummer: 420-04-2
EINECS: 206-992-3
UN nummer: 2923
ADR: 8 III
Merck Index: 14,2684