Abietinsyre 85%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
173131000 173130250
ACRO173131000EA 1360 DKK
ACRO173131000 ACRO173130250
Abietinsyre 85%
Abietinsyre
Formel: C₂₀H₃₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03423567
CAS-nummer: 514-10-3
EINECS: 208-178-3
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %
Free fructose, glucose,sucrose ≤5 %