Vitamin K1
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Methyl-3-((7R,11R,E)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-yl)naphthalene-1,4-dione
L10575.03 L10575.06
L10575.03EA 694 DKK
L10575.03 L10575.06
Vitamin K1
Vitamin K1
CAS No.: 84-80-0 Molecular Formula: C31H46O2 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5260 Odour: Odourless Boiling Point: ca 140°/0.001m Beilstein Reference: 2568816 Merck Reference: 14,7380 MDL No.: MFCD00214063
Formel: C₃₁H₄₆O₂
Molekylvægt: 450.6958 g/mol
Kogepunkt: ∼140 °C (0.001 m)
Smeltepunkt: ∼–20 °C
Massefylde: 0.984
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00214063
CAS-nummer: 84-80-0
EINECS: 201-564-2