γ-Cyclodextrin
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
02190054.1 02190054.5 0219005401 0219005405
ICNA02190054.1EA 272 DKK
ICNA02190054.1 ICNA02190054.5 ICNA0219005401 ICNA0219005405
γ-Cyclodextrin
γ-Cyclodextrin
Formel: C₄₈H₈₀O₄₀
MDL Number: MFCD00009595
CAS-nummer: 17465-86-0
EINECS: 241-482-4