3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
376850250 376851000
ACRO376850250EA 673 DKK
ACRO376850250 ACRO376851000
3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion 99%
3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion
Formel: C₆H₈O₄
Kogepunkt: 138…142 °C (8 mmHg)
Smeltepunkt: 122…126 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011685
CAS-nummer: 95-96-5
EINECS: 202-468-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
GC ≥98.5 %