2-Iod-5-nitropyridin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H27103.03
H27103.06
H27103.03EA
802
DKK
H27103.03
H27103.06
2-Iod-5-nitropyridin ≥97%
2-Iodo-5-nitropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 28080-54-8
Molecular Formula: C5H3IN2O2
Formula Weight: 249.98
Melting Point: 163-168°
MDL No.: MFCD05863241
Formel:
C₅H₃IN₂O₂ Smeltepunkt: 163…168 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD05863241 CAS-nummer: 28080-54-8 |