1,8-Bis(dimethylamino)naphthalen 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N1,N1,N8,N8-Tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
169860100 169860500
ACRO169860100EA 475 DKK
ACRO169860100 ACRO169860500
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalen 99%
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalen
Formel: C₁₄H₁₈N₂
Molekylvægt: 214.31 g/mol
Kogepunkt: 144…145 °C (5hPa)
Smeltepunkt: 46…50 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003920
CAS-nummer: 20734-58-1
EINECS: 244-001-6
UN nummer: 3259
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to beige to pink or brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 50 °C
GC ≥98.5 %