1-Chlorisoquinolin 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L17831.03 L17831.06
L17831.03EA 432 DKK
L17831.03 L17831.06
1-Chlorisoquinolin 95%
1-Chlorisoquinolin
Purity: 95% CAS No.: 19493-44-8 Molecular Formula: C9H6ClN Formula Weight: 163.61 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 33-35° Boiling Point: 105-108°/4mm Beilstein Reference: 2996 MDL No.: MFCD00024134
Formel: C₉H₆ClN
Molekylvægt: 163.61 g/mol
Kogepunkt: 105…108 °C (4 mmHg)
Smeltepunkt: 33…35 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024134
CAS-nummer: 19493-44-8