4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A14716.14 A14716.22
A14716.14EA 623 DKK
A14716.14 A14716.22
4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyd ≥98%
4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 2426-87-1 Molecular Formula: C15H14O3 Formula Weight: 242.27 Melting Point: 61-65° Boiling Point: 213-215°/3.5mm MDL No.: MFCD00003365
Formel: C₁₅H₁₄O₃
Kogepunkt: 213…215 °C (3,5 mmHg)
Smeltepunkt: 61…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003365
CAS-nummer: 2426-87-1
EINECS: 219-379-0