(R)-(-)-Prolinol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
418310050 418310010
ACRO418310050EA 1770 DKK
ACRO418310050 ACRO418310010
(R)-(-)-Prolinol 99%
(R)-(-)-Prolinol
Formel: C₅H₁₁NO
Kogepunkt: 75 °C (2 mmHg)
Massefylde: 1,02 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00064321
CAS-nummer: 68832-13-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -29° to -33° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)