2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H53518.03 H53518.06
H53518.03EA 717 DKK
H53518.03 H53518.06
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril ≥98%
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Purity: 98% CAS No.: 474024-36-7 Molecular Formula: C9H5BrF3N Formula Weight: 264.04 Refractive Index: 1.5020 Boiling Point: 265-266° MDL No.: MFCD03094308
Formel: C₉H₅BrF₃N
Molekylvægt: 264.04 g/mol
Kogepunkt: 265…266 °C
Massefylde: 1.626
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094308
CAS-nummer: 474024-36-7