3,4',5-Trimethoxybenzophenon
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10004185-10 10004185-100 10004185-50 10004185-25
CAYM10004185-10EA 725 DKK
CAYM10004185-10 CAYM10004185-100 CAYM10004185-50 CAYM10004185-25
3,4',5-Trimethoxybenzophenon
3,4',5-Trimethoxybenzophenon
Formel: C₁₆H₁₆O₄
CAS-nummer: 94709-12-3