N-Benzylglycinethylester 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
105950100 105950500
ACRO105950100EA 272 DKK
ACRO105950100 ACRO105950500
N-Benzylglycinethylester 96%
N-Benzylglycinethylester
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Kogepunkt: 140…142 °C (10 mmHg)
Massefylde: 1,03 g/cm³
Flammepunkt: 112 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009174
CAS-nummer: 6436-90-4
EINECS: 229-218-6
UN nummer: 2735
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5045 to 1.5065 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %