3,6-Dithia-1,8-octandiol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A17654.09 A17654.18 A17654.30
A17654.09EA 299 DKK
A17654.09 A17654.18 A17654.30
3,6-Dithia-1,8-octandiol ≥97%
3,6-Dithia-1,8-octandiol
Purity: 97% CAS No.: 5244-34-8 Molecular Formula: HOCH2CH2SCH2CH2SCH2CH2OH Formula Weight: 182.31 Melting Point: 63-67° Boiling Point: 170°/0.8mm MDL No.: MFCD00002911
Formel: C₆H₁₄O₂S₂
Kogepunkt: 170 °C (0,8 mmHg)
Smeltepunkt: 63…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002911
CAS-nummer: 5244-34-8
EINECS: 226-045-8