Triethyl 1,1,2-ethantricarboxylat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Triethyl ethane-1,1,2-tricarboxylate
139610250 139611000
ACRO139610250EA 319 DKK
ACRO139610250 ACRO139611000
Triethyl 1,1,2-ethantricarboxylat 99%
Triethyl 1,1,2-ethantricarboxylat
Formel: C₁₁H₁₈O₆
Molekylvægt: 246.26 g/mol
Kogepunkt: 99 °C (.5 mmHg)
Massefylde: 1.07 g/cm³
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009154
CAS-nummer: 7459-46-3
EINECS: 231-235-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %